Sodium sélénate décahydraté ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
14239.14 14239.22
14239.14EA 113 EUR InStock
14239.14 14239.22
Sodium sélénate décahydraté ≥99.9% (base métaux)
Sodium sélénate décahydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 10102-23-5 Molecular Formula: Na2SeO4.10H2O Formula Weight: 369.09 (188.94anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.600 Melting Point: 35° dec. Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,8671 UN No.: 2630 MDL No.: MFCD00149174
Formule: Na₂SeO₄·10H₂O
Point de fusion: 35 °C (dec.)
Densité: 1.600
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149174
Numéro CAS: 10102-23-5
EINECS: 236-501-8
ONU: 2630
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,8671
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité