Tungstate de disodium dihydraté 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
207621000 207625000 207620025 207620050
ACRO207621000EA 53.4 EUR InStock
ACRO207621000 ACRO207625000 ACRO207620025 ACRO207620050
Tungstate de disodium dihydraté 99+% pour analyses
Tungstate de disodium dihydraté
Formule: Na₂WO₄·2H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149190
Numéro CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or flakes
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Molybdenum (Mo) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Free alkali (NaOH) ≤0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité