Tungstate de disodium dihydraté ≥99%, Purum, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
14304-500G 14304-6X500G
14304-500GEA 226 EUR InStock
14304-500G 14304-6X500G
Tungstate de disodium dihydraté ≥99%, Purum, Fluka™
Tungstate de disodium dihydraté
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: Na₂WO₄·2H₂O
Point de fusion: 698 °C
Densité: 4.18 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149190
Numéro CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Free alkali (as NaOH) Max. 0.1 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité