Tungstate de disodium dihydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06672.1000 1.06672.9025
1.06672.1000EA 338 EUR InStock
1.06672.1000 1.06672.9025
Tungstate de disodium dihydraté, Supelco®
Tungstate de disodium dihydraté
Formule: Na₂WO₄·2H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 3.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149190
Numéro CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité