Baryum chlorure dihydraté ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Baryum chlorure à 2 molécules d'eau
21709.364EA 256 EUR InStock
21709.364
Baryum chlorure dihydraté ≥98%, TECHNICAL
Baryum chlorure dihydraté
Formule: BaCl₂·2H₂O
MW: 244,27 g/mol
Point d'ébullition: 1560 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 960 °C
Densité: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00149154
Numéro CAS: 10326-27-9
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00974
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité