Calcium chlorure dihydraté 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Calcium chlorure à 2 molécules d'eau
ACRO423520025EA 93.1 EUR InStock
ACRO423520025 ACRO423520250 ACRO423525000
Calcium chlorure dihydraté 99+% ACS
Calcium chlorure dihydraté
Formule: CaCl₂·2H₂O
MW: 147,01 g/mol
Point de fusion: 175 °C
Densité: 0,83 g/cm³
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 10035-04-8
Merck Index: 13,01660
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 99.0 to 105.0 %
pH 4.5 to 8.5 (5 % at 25°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.003 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité