Calcium chlorure hexahydraté pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
15212.3600 15212.5600 15212.6600 15212.7500
KRAF15212.3600EA 82.7 EUR InStock
KRAF15212.3600 KRAF15212.5600 KRAF15212.6600 KRAF15212.7500
Calcium chlorure hexahydraté pour analyses
Calcium chlorure hexahydraté
Formule: CaCl₂·6H₂O
MW: 219,08 g/mol
Point de fusion: 29.54 °C
Densité: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149616
Numéro CAS: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité