Magnésium chlorure à 4,5 molécules d'eau ≥97%, en poudre, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
25106.298EA 95.6 EUR InStock
25106.298
Magnésium chlorure à 4,5 molécules d'eau ≥97%, en poudre, GPR RECTAPUR®
Magnésium chlorure à 4,5 molécules d'eau
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Alkaline metals (as SO4) Max. 2.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité