Strontium chlorure hexahydraté 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
315081000 315085000
ACRO315081000EA 32.5 EUR InStock
ACRO315081000 ACRO315085000
Strontium chlorure hexahydraté 99+% ACS
Strontium chlorure hexahydraté
Formule: SrCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149865
Numéro CAS: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 99.0 to 103.0 %
pH 5.0 to 7.0 (5 % at 25°C)
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Barium (Ba) ≤500 ppm
Calcium (Ca) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité