1-Bromotétrafluoro-2-iodoéthane ≥97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Stabilization: stabilisé avec cuivre
B21771.22EA 847 EUR InStock
B21771.22 B21771.14 B21771.06
1-Bromotétrafluoro-2-iodoéthane ≥97% stabilisé
1-Bromotétrafluoro-2-iodoéthane
Formule: BrF₂CCF₂I
MW: 306,82 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C
Densité: 1,648
Numéro MDL: MFCD00042136
Numéro CAS: 421-70-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité