Strontium chlorure hexahydraté, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07865.0250 1.07865.1000 1.07865.9050
1.07865.0250EA 104 EUR InStock
1.07865.0250 1.07865.1000 1.07865.9050
Strontium chlorure hexahydraté, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Strontium chlorure hexahydraté
Formule: SrCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 61 °C
Densité: 1.93 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149865
Numéro CAS: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2058 g/l (40 °C)
Melting Point 61 °C
Molar Mass 266.62 g/mol
Bulk Density 1050 kg/m3
Boiling Point 100 °C
Density 1.95 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité