1,1,2,2-Tétrafluoro-1,2-diiodoéthane 96% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Stabilization: stabilisé avec cuivre
A10954.06EA 191 EUR InStock
A10954.06 A10954.03
1,1,2,2-Tétrafluoro-1,2-diiodoéthane 96% stabilisé
1,1,2,2-Tétrafluoro-1,2-diiodoéthane
Purity: 96%
CAS No.: 354-65-4
Molecular Formula: IF2CCF2I
Formula Weight: 353.82
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4950
Melting Point: -21°
Boiling Point: 112-113°
Beilstein Reference: 1740350
MDL No.: MFCD00039401
Formule: C₂F₄I₂
MW: 353,82 g/mol
Point d'ébullition: 112…113 °C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 2,629
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039401
Numéro CAS: 354-65-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité