Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Heptafluoro-2-iodopropane 97% stabilisé, en poudre

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoro-2-iodopropane

Stabilization: stabilisé avec cuivre

L16523.14EA 129 EUR InStock
L16523.14 L16523.06 L16523.22
Heptafluoro-2-iodopropane 97% stabilisé, en poudre
Heptafluoro-2-iodopropane
Purity: 97%
CAS No.: 677-69-0
Molecular Formula: C3F7I
Formula Weight: 295.93
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.3300
Melting Point: -56°
Boiling Point: 38°
Beilstein Reference: 1841228
MDL No.: MFCD00042089


Formule: C₃F₇I
MW: 295,93 g/mol
Point d'ébullition: 38 °C
Point de fusion: –56 °C
Densité: 2,100
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042089
Numéro CAS: 677-69-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité