Calcium nitrate hydraté ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10683.14 10683.22
10683.14EA 177 EUR InStock
10683.14 10683.22
Calcium nitrate hydraté ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Calcium nitrate hydraté
Purity: 99.995% CAS No.: 35054-52-5 Molecular Formula: Ca(NO3)2.xH2O (x≈4) Formula Weight: 164.09(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 1.82 Melting Point: 42° Boiling Point: 132° dec. Merck Reference: 14,1682 UN No.: 1454 MDL No.: MFCD00149604
Formule: Ca(NO₃)₂·H₂O
MW: 182,1 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C (dec.)
Point de fusion: 42 °C
Densité: 1.82
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149604
Numéro CAS: 35054-52-5
EINECS: 233-332-1
ONU: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,1682
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité