1,3-Diiodopropane ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with copper
A10616.18 A10616.30
A10616.18EA 101 EUR InStock
A10616.18 A10616.30
1,3-Diiodopropane ≥98% stabilisé
1,3-Diiodopropane
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 627-31-6
Molecular Formula: I(CH2)3I
Formula Weight: 295.89
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.6415
Melting Point: -20°
Boiling Point: 224°
Beilstein Reference: 1731117
MDL No.: MFCD00001097
Formule: C₃H₆I₂
MW: 295,89 g/mol
Point d'ébullition: 224 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 2.565
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001097
Numéro CAS: 627-31-6
EINECS: 210-993-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité