1,8-Diiodooctane ≥97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Diiodo-1,8-octane
Stabilization: stabilisé avec cuivre
A10867.30EA 0 EUR InStock
A10867.30 A10867.09 A10867.18 A10867.14
1,8-Diiodooctane ≥97% stabilisé
1,8-Diiodooctane
Purity: 97+%
CAS No.: 24772-63-2
Molecular Formula: I(CH2)8I
Formula Weight: 366.03
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5635
Boiling Point: 167-169°/6mm
Beilstein Reference: 1735437
MDL No.: MFCD00001106
Formule: C₈H₁₆I₂
MW: 366,02 g/mol
Point d'ébullition: 167…169 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 16…21 °C
Densité: 1,840
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00001106
Numéro CAS: 24772-63-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité