1-Iodobutane ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: stabilisé avec cuivre
A12340.22EA 41.7 EUR InStock
A12340.22 A12340.36
1-Iodobutane ≥99% stabilisé
1-Iodobutane
Purity: 99%
CAS No.: 542-69-8
Molecular Formula: C4H9I
Formula Weight: 184.02
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: -103°
Boiling Point: 129-131°
Beilstein Reference: 1420755
Merck Reference: 14,1573
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001098
Formule: C₄H₉I
MW: 184,02 g/mol
Point d'ébullition: 129…131 °C
Point de fusion: –103 °C
Densité: 1,616
Point d'éclair: 33 °C (91 °F)
Numéro MDL: MFCD00001098
Numéro CAS: 542-69-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1573
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité