Stabilization:
stabilisé avec cuivre
A13784.22EA
72.3
EUR
InStock
A13784.22
A13784.14
A13784.36
1-Iodohexane ≥98% stabilisé
1-Iodohexane
Purity: 98%
CAS No.: 638-45-9
Molecular Formula: CH3(CH2)5I
Formula Weight: 212.08
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.4920
Melting Point: -75°
Boiling Point: 179-181°
Beilstein Reference: 505971
MDL No.: MFCD00001102