1-Iodooctane ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Stabilization: stabilisé avec cuivre
B22214.36EA 279 EUR InStock
B22214.36 B22214.14 B22214.22
1-Iodooctane ≥98% stabilisé
1-Iodooctane
Purity: 98+%
CAS No.: 629-27-6
Molecular Formula: C8H17I
Formula Weight: 240.13
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4878
Melting Point: -46°
Boiling Point: 225-226°
Beilstein Reference: 1697479
MDL No.: MFCD00001105
Formule: C₈H₁₇I
MW: 240,13 g/mol
Point d'ébullition: 225…226 °C
Point de fusion: –46 °C
Densité: 1,325
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Numéro MDL: MFCD00001105
Numéro CAS: 629-27-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité