2-Iodobutane ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Butyl iodide, sec-Butyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper
B20619.18 B20619.30 B20619.36
B20619.18EA 40.2 EUR InStock
B20619.18 B20619.30 B20619.36
2-Iodobutane ≥99% stabilisé
2-Iodobutane
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 513-48-4
Molecular Formula: C4H9I
Formula Weight: 184.02
Flash Point: 21°(70°F)
Refractive Index: 1.4991
Odour: Ether-like
Melting Point: -104°
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 1718777
Merck Reference: 14,1574
UN No.: 2390
MDL No.: MFCD00001072
Formule: C₄H₉I
MW: 184,02 g/mol
Point d'ébullition: 119…120 °C
Point de fusion: –104 °C
Densité: 1.597
Point d'éclair: 21 °C (70 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001072
Numéro CAS: 513-48-4
EINECS: 208-163-1
ONU: 2390
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1574
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité