2-Iodopropane ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Isopropyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper
A15066.36 A15066.14 A15066.22
A15066.36EA 167 EUR InStock
A15066.36 A15066.14 A15066.22
2-Iodopropane ≥98% stabilisé
2-Iodopropane
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 75-30-9
Molecular Formula: (CH3)2CHI
Formula Weight: 169.99
Flash Point: 42°(107°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.701
Refractive Index: 1.4982
Sensitivity: Light Sensitive
Odour: Recognizable
Melting Point: -90°
Boiling Point: 88-90°
Beilstein Reference: 1098244
Merck Reference: 14,5214
UN No.: 2392
MDL No.: MFCD00001071
Formule: C₃H₇I
MW: 169,99 g/mol
Point d'ébullition: 88…90 °C
Point de fusion: –90 °C
Densité: 1.701
Point d'éclair: 42 °C (107 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001071
Numéro CAS: 75-30-9
EINECS: 200-859-3
ONU: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 14,5214
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité