Calcium nitrate tétrahydraté 99-103%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
31218-1KGEA 82.1 EUR InStock
31218-1KG 31218-5KG HONC31218-10633137 31218-500G HONE31218.9050
Calcium nitrate tétrahydraté 99-103%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Calcium nitrate tétrahydraté
Formule: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236,15 g/mol
Point de fusion: 42 °C
Densité: 1,820 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149604
Numéro CAS: 13477-34-4
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,01729
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 103.0 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 7.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Strontium (Sr) Max. 0.01 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Nitrite (NO₂) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) max. 0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité