Iodoéthane ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper
A14444.0E A14444.22 A14444.36
A14444.0EEA 661 EUR InStock
A14444.0E A14444.22 A14444.36
Iodoéthane ≥98% stabilisé
Iodoéthane
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 75-03-6
Molecular Formula: CH3CH2I
Formula Weight: 155.97
Flash Point: >73°(163°F)
Refractive Index: 1.5120
Melting Point: -108°
Boiling Point: 70-73°
Beilstein Reference: 505934
Merck Reference: 14,3813
MDL No.: MFCD00001091
Formule: C₂H₅I
MW: 155,97 g/mol
Point d'ébullition: 70…73 °C
Point de fusion: –108 °C
Densité: 1.95
Point d'éclair: >73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001091
Numéro CAS: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3813
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité