Calcium nitrate tétrahydraté ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
22384.367EA 186 EUR InStock
22384.367
Calcium nitrate tétrahydraté ≥98%, TECHNICAL
Calcium nitrate tétrahydraté
Formule: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236,15 g/mol
Point de fusion: ∼42 °C
Densité: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149604
Numéro CAS: 13477-34-4
ONU: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,01729
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité