3-(Bromométhyl)heptane 96% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-ethylhexane, 2-Ethylhexylbromide, 3-(Bromomethyl)heptane
Stabilization: Stabilised with copper
B23532.14 B23532.22
B23532.14EA 34.5 EUR InStock
B23532.14 B23532.22
3-(Bromométhyl)heptane 96% stabilisé
3-(Bromométhyl)heptane
Stabilized with copper
Purity: 96%
CAS No.: 18908-66-2
Molecular Formula: C8H17Br
Formula Weight: 193.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4538
Boiling Point: 94-95°/35mm
Beilstein Reference: 1098313
MDL No.: MFCD00000220
Formule: C₈H₁₇Br
MW: 193,13 g/mol
Point d'ébullition: 94…95 °C (35 mmHg)
Densité: 1.086
Point d'éclair: 69 °C (156 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000220
Numéro CAS: 18908-66-2
EINECS: 242-659-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité