2-Iodo-2-méthylpropane 95% stabilisé, en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: tert-Butyl iodide, 2-Methyl-2-propyliodide
Stabilization: Stabilised with copper
L02786.14 L02786.22
L02786.14EA 67.5 EUR InStock
L02786.14 L02786.22
2-Iodo-2-méthylpropane 95% stabilisé, en poudre
2-Iodo-2-méthylpropane
Purity: 95%
CAS No.: 558-17-8
Molecular Formula: C4H9I
Formula Weight: 184.02
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4910
Odour: Recognizable
Melting Point: -38°
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 505950
UN No.: 2391
MDL No.: MFCD00001068
Formule: C₄H₉I
MW: 184,02 g/mol
Point d'ébullition: 99…100 °C
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1.547
Point d'éclair: 7 °C (44 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001068
Numéro CAS: 558-17-8
EINECS: 209-190-1
ONU: 2391
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité