Magnésium nitrate hexahydraté 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
217560010 217565000
ACRO217560010EA 85.6 EUR InStock
ACRO217560010 ACRO217565000
Magnésium nitrate hexahydraté 99+% pour analyses
Magnésium nitrate hexahydraté
Formule: Mg(NO₃)₂·6H₂O
MW: 256,41 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89 °C
Densité: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149779
Numéro CAS: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.2 (5 % in water at 20°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité