Magnésium nitrate hexahydraté, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
15277.3600 15277.5600 15277.2600 15277.6600 15277.7500
KRAF15277.3600EA 90.8 EUR InStock
KRAF15277.3600 KRAF15277.5600 KRAF15277.2600 KRAF15277.6600 KRAF15277.7500
Magnésium nitrate hexahydraté, très pur
Magnésium nitrate hexahydraté
Formule: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89 °C
Densité: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149779
Numéro CAS: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
ONU: 1474
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité