Magnésium nitrate hexahydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05853.0500 1.05853.9025
1.05853.0500EA 83 EUR InStock
1.05853.0500 1.05853.9025
Magnésium nitrate hexahydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Magnésium nitrate hexahydraté
Formule: Mg(NO₃)₂·6H₂O
MW: 256,41 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89 °C
Densité: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149779
Numéro CAS: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
ONU: 1474
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 89 °C (for the hexahydrate)
Molar Mass 256.41 g/mol
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité