Tétrahydrofuranne, extra sec sur tamis moléculaire 99.5% stabilisé, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
348450010 348450025 348451000 348455000
348450010.EA 99.5 EUR InStock
348450010. 348450025. 348451000. 348455000.
Tétrahydrofuranne, extra sec sur tamis moléculaire 99.5% stabilisé, AcroSeal®
Tétrahydrofuranne
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 66 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –108.4 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
ONU: 2056
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Stabilizer ≥200 ppm BHT
Peroxides ≤0.0025 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité