Aluminium chlorure hexahydraté 99%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
217470010 217475000 217470025 217470100
ACRO217470010EA 126 EUR InStock
ACRO217470010 ACRO217475000 ACRO217470025 ACRO217470100
Aluminium chlorure hexahydraté 99%, pur
Aluminium chlorure hexahydraté
Formule: AlCl₃·6H₂O
Point de fusion: ~ 100 °C
Densité: 2.39 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149134
Numéro CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Adhering powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water 42 to 48 % (K.F.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité