Aluminium chlorure hexahydraté, cristallisé pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
15180.1600 15180.3600 15180.5600 15180.2600
KRAF15180.1600EA 28.7 EUR InStock
KRAF15180.1600 KRAF15180.3600 KRAF15180.5600 KRAF15180.2600
Aluminium chlorure hexahydraté, cristallisé pour analyses
Aluminium chlorure hexahydraté
Formule: AlCl₃·6H₂O
Point de fusion: ∼100 °C
Densité: 2.39 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149134
Numéro CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité