Aluminium chlorure hexahydraté, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
1.01084.1000 1.01084.9026
1.01084.1000EA 230 EUR InStock
1.01084.1000 1.01084.9026
Aluminium chlorure hexahydraté, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Aluminium chlorure hexahydraté
Formule: AlCl₃·6H₂O
Point de fusion: ∼100 °C
Densité: 2.39 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149134
Numéro CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité