Aluminium nitrate nonahydraté 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
218281000 218285000 218280025 218280100
ACRO218281000EA 22.5 EUR InStock
ACRO218281000 ACRO218285000 ACRO218280025 ACRO218280100
Aluminium nitrate nonahydraté 99+% pour analyses
Aluminium nitrate nonahydrate
Formule: Al(NO₃)₃·9H₂O
Point de fusion: 73 °C
Densité: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149132
Numéro CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Semitransparent to transparent Crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 2.5 to 3.5 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité