Etain (II) chlorure dihydraté 98.0-103.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Stannous Chloride Dihydrate
44409.36EA 208 EUR InStock
44409.36 44409.22 44409.A3
Etain (II) chlorure dihydraté 98.0-103.0% ACS
Etain (II) chlorure dihydraté
Formule: SnCl₂·2H₂O
MW: 225,65 g/mol
Point d'ébullition: 623 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43…46 °C
Densité: 2,71
Numéro MDL: MFCD00149863
Numéro CAS: 10025-69-1
EINECS: 600-045-1
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité