Etain (II) chlorure dihydraté ≥95%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Stannous Chloride Dihydrate
23738.232EA 63.8 EUR InStock
23738.232
Etain (II) chlorure dihydraté ≥95%, TECHNICAL
Etain (II) chlorure dihydraté
Formule: SnCl₂·2H₂O
MW: 225,65 g/mol
Point d'ébullition: 623 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 246 °C
Densité: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00149863
Numéro CAS: 10025-69-1
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité