Etain (II) chlorure dihydraté ≥98%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses (max. 0,000005% Hg)
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Stannous Chloride Dihydrate
2512.0250EA 115 EUR InStock
2512.0250
Etain (II) chlorure dihydraté ≥98%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses (max. 0,000005% Hg)
Etain (II) chlorure dihydraté
Formule: SnCl₂·2H₂O
MW: 225,65 g/mol
Point d'ébullition: 623 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 246 °C
Densité: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00149863
Numéro CAS: 10025-69-1
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08939
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Insolubility in diluted HCl Passes test
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,005%
Cu (Cuivre) Max. 10 ppm
Fe (Fer) Max. 20 ppm
Hg (Mercure) Max. 0,05 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 100 ppm
Pb (Plomb) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité