Etain (IV) chlorure pentahydraté 98+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tin tetrachloride pentahydrate, Stannic chloride pentahydrate
223691000 223695000
ACRO223691000EA 41 EUR InStock
ACRO223691000 ACRO223695000
Etain (IV) chlorure pentahydraté 98+%, très pur
Etain (IV) chlorure pentahydraté
Formule: Cl₄Sn·5H₂O
MW: 350,6 g/mol
Point de fusion: 56 °C
Densité: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149864
Numéro CAS: 10026-06-9
EINECS: 231-588-9
ONU: 2440
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or lumps
Assay ≥98.0 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité