Lanthane (III) chlorure heptahydraté ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
12916.18EA 74.9 EUR InStock
12916.18 12916.30
Lanthane (III) chlorure heptahydraté ACS
Trichlorure de lanthane heptahydraté
Formule: LaCl₃·7H₂O
MW: 371,37 g/mol
Point d'ébullition: ∼860 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00149756
Numéro CAS: 10025-84-0
Merck Index: 14,5363
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité