Lanthane (III) chlorure heptahydraté pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.12219.0100 1.12219.0250
1.12219.0100EA 113 EUR InStock
1.12219.0100 1.12219.0250
Lanthane (III) chlorure heptahydraté pour analyses, Supelco®
Trichlorure de lanthane heptahydraté
Formule: LaCl₃·7H₂O
Point d'ébullition: ∼860 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149756
Numéro CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 91 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 371.37 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
pH 5 (100 g/l, H2O, 25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité