Cérium trinitrate hexahydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Cérium (III) nitrate hexahydraté
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.02271.0100EA 115 EUR InStock
1.02271.0100 1.02271.9999
Cérium trinitrate hexahydraté, Supelco®
Cérium trinitrate hexahydraté
Formule: Ce(NO₃)₃·6H₂O
MW: 434,22 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39 °C
Densité: 2,377 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149631
Numéro CAS: 10294-41-4
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité