Trinitrate d'europium hexahydraté 99.9% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Nitrate d'europium (III) hexahydratéEuropium (III) nitrate hexahydratéTrinitrate d'europium à 6 molécules d'eau
ACRO196680050EA 168 EUR InStock
ACRO196680050
Trinitrate d'europium hexahydraté 99.9% (sur base traces de métaux)
Trinitrate d'europium hexahydraté
Formule: EuN₃O₉·6H₂O
MW: 446,07 g/mol
Point de fusion: 85 °C
Numéro MDL: MFCD00149700
Numéro CAS: 10031-53-5
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Semitransparent Crystalline solid
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité