Trinitrate d'europium hexahydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Nitrate d'europium (III) hexahydratéEuropium (III) nitrate hexahydratéTrinitrate d'europium à 6 molécules d'eau
15290.04EA 145 EUR InStock
15290.04 15290.09 15290.18
Trinitrate d'europium hexahydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trinitrate d'europium hexahydraté
Formule: EuN₃O₉·6H₂O
MW: 446,07 g/mol
Point de fusion: 85 °C
Densité: 2,258 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149700
Numéro CAS: 10031-53-5
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,3904
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité