Lanthane (III) nitrate hexahydraté 99.995% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Lanthane trinitrate hexahydraté
ACRO193285000EA 742 EUR InStock
ACRO193285000 ACRO193281000 ACRO193280050
Lanthane (III) nitrate hexahydraté 99.995% (sur base traces de métaux)
Lanthane (III) nitrate hexahydraté
Formule: La(NO₃)₃·6H₂O
MW: 433,01 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00149751
Numéro CAS: 10277-43-7
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,05363
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.005 %
Lanthanum (La) 31.0 to 35.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité