Lanthane (III) nitrate hexahydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Lanthane trinitrate hexahydraté
24958.238EA 113 EUR InStock
24958.238
Lanthane (III) nitrate hexahydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lanthane (III) nitrate hexahydraté
Formule: La(NO₃)₃·6H₂O
MW: 433,01 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 65…67 °C
Densité: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149751
Numéro CAS: 10277-43-7
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,05363
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated as La2O3) Min. 99 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité