Gel de silice agent dessiccant, avec indicateur d'humidité (gel orange), Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.03806.0001EA 351 EUR InStock
1.03806.0001
Gel de silice agent dessiccant, avec indicateur d'humidité (gel orange), Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1 g/l
Melting Point 1000 °C
Water Absorption 250 g/kg (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité