Gel de silice agent dessiccant, avec indicateur d'humidité (gel orange)
Fournisseur: Roth Carl
ROTHP077.1EA 51.9 EUR InStock
ROTHP077.2 ROTHP077.1 ROTHP077.3
Gel de silice agent dessiccant, avec indicateur d'humidité (gel orange)
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité