Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptène

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

PROOMM0062.13EA 626 EUR InStock
PROOMM0062.13
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptène
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptène


Formule: C₁₅H₁₄
MW: 194,28 g/mol
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 833-48-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité