1,1,2,2-Tétrabromoéthane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO180870010EA 101 EUR InStock
ACRO180870010 ACRO180870025 ACRO180872500
1,1,2,2-Tétrabromoéthane 98%
1,1,2,2-Tétrabromoéthane
Formule: Br₂HCCHBr₂
MW: 345,65 g/mol
Point d'ébullition: 244 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1 °C
Densité: 2,96 g/cm³
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000133
Numéro CAS: 79-27-6
ONU: 2504
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09261
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/38/716838.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6355 to 1.6375 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤75 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité