1,12-Dibromododécane 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
158450250 158451000 158455000
ACRO158450250EA 70.7 EUR InStock
ACRO158450250 ACRO158451000 ACRO158455000
1,12-Dibromododécane 96%
1,12-Dibromododécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br
MW: 328,13 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 37…42 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000226
Numéro CAS: 3344-70-5
EINECS: 222-096-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
GC ≥95 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité